missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-d3-form-d1-amide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylformamide-D4 |
| CAS | 110505-55-0 |
| Molekylformel | C2 D4 H N O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Formamide-1-d, N-(methyl-d3)- (9 CI), N-Methylformamide-D4, N-(Methyl-d3)formamide-1-d, N-Methylformamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3,2 D |
| LEDER | [2 H]C(=O)NC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-deuterio-N-(trideuteriomethyl)formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 63.092 |
| Formel vikt | 63.062 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?