Läs mer
N-Methyl-d3-formamide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-d3-formamide |
| CAS | 87955-92-8 |
| Molekylformel | C2 D3 H2 N O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Formamide, N-(methyl-d3)- (9 CI), N-Methylformamide-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)formamide, N-Methylformamide-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])NC=O |
| IUPAC-namn | N-(trideuteriomethyl)formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.086 |
| Formel vikt | 62.056 g/mol |
| Visa mer |