Läs mer
N-Methyl-d3-formamide, TRC
Produktkod. 30466570
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466570 100 mg
30469206 50 mg
30474786 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30466570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM305381100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87955-92-8
Molekylformel C2 D3 H2 N O
Molekylvikt (g/mol) 62.086
Synonym Formamide, N-(methyl-d3)- (9CI), N-Methylformamide-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)formamide, N-Methylformamide-d3
IUPAC-namn N-(trideuteriomethyl)formamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-d3-formamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3
Formel vikt 62.056