missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-d3-formamide, TRC

Produktkod. 30474786
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474786 10 mg
30466570 100 mg
30469206 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30474786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30538110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 87955-92-8
Molekylformel C2 D3 H2 N O
Molekylvikt (g/mol) 62.086
Synonym Formamide, N-(methyl-d3)- (9CI), N-Methylformamide-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)formamide, N-Methylformamide-d3
IUPAC-namn N-(trideuteriomethyl)formamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])NC=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-d3-formamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3
Formel vikt 62.056
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.