Läs mer
N-methyl-d3-homopiperazine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1,4-diazepane-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 2488857-81-2 |
| Molekylformel | C6 D3 H11 N2 |
| Kvantitet | 0.025 g |
| Synonym | Hexahydro-1-(methyl-d3)-1 H-1,4-diazepine, 1-(Methyl-d3)-1,4-diazepane, 1-Trideuteriomethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1 H-1,4-diazepine, 1-Methyl-d3-homopiperazine, N-(Methyl-d3)-1,4-diazacycloheptane, N-(Methyl-d3)homopiperazine, 1-Methyl-1,4-diazepane-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14N2/c1-8-5-2-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCNCC1 |
| IUPAC-namn | 1-(trideuteriomethyl)-1,4-diazepane |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.2073 |
| Formel vikt | 117.1345 g/mol |
| Visa mer |