Läs mer
N-(Methyl-d3)-N'-nitrosopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Methyl-d3)-N’-nitrosopiperazine |
| CAS | 1184974-41-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 D3 H8 N3 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(Methyl-d3)-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-(methyl-d3)piperazine, N-Nitroso-N'-(methyl-d3)piperazine, NSC 523886-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)N=O |
| IUPAC-namn | 1-nitroso-4-(trideuteriomethyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.1788 |
| Visa mer |