Läs mer
N-Methyl-d3-piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylpiperazine-D11 |
| CAS | 1319723-22-2 |
| Molekylformel | C5 D11 H N2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, 1-(methyl-d3)- (ACI), 1-(Methyl-d3)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 (ACI), N-Methyl-d3-piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, N-Methylpiperazine-d11, N-Trideuteriomethyl-2,2,3,3,5,5,6,6-ocatdeuteriopiperazine |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-(trideuteriomethyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.23 |
| Formel vikt | 111.1691 g/mol |
| Visa mer |