missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-d3-pyrrole, CDN

Produktkod. 30315960
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315960 0.25 g -
30322176 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315960 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND58530.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-d3-pyrrole
CAS 20687-13-2
Molekylformel C5 2H3 H4 N
Kvantitet 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5 H,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])n1cccc1
IUPAC-namn 1-(trideuteriomethyl)pyrrole
Molekylvikt (g/mol) 84.13
Formel vikt 84.0767 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.