Läs mer
N-Methyl-d3-pyrrole, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-d3-pyrrole |
| CAS | 20687-13-2 |
| Molekylformel | C5 2H3 H4 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])n1cccc1 |
| IUPAC-namn | 1-(trideuteriomethyl)pyrrole |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.13 |
| Formel vikt | 84.0767 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |