missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-d3-pyrrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-d3-pyrrole |
| CAS | 20687-13-2 |
| Molekylformel | C5 2H3 H4 N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrole, 1-(methyl-d3)- (9CI), Pyrrole, 1-methyl-d3- (8CI), 1-(Methyl-d3)-1H-pyrrole, 1-Methylpyrrole-d3, N-(Methyl-d3)pyrrole, N-Methylpyrrole-D3 (N-methyl-D3), N-Methyl-d3-pyrrole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1cccc1 |
| IUPAC-namn | 1-(trideuteriomethyl)pyrrole |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.13 |
| Formel vikt | 84.0767 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?