Läs mer
N-Methyl-d3-pyrrolidine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-d3-pyrrolidine |
| CAS | 77422-30-1 |
| Molekylformel | C5 2H3 H8 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Pyrrolidine, 1-(methyl-d3)- (9 CI), 1-(Trideuteriomethyl)pyrrolidine, 1-Methylpyrrolidine D3 (methyl D3), N-Methyl-D3-pyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCC1 |
| IUPAC-namn | 1-(trideuteriomethyl)pyrrolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.17 |
| Formel vikt | 88.108 g/mol |
| Visa mer |