missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Methyl-d3) Trimetazidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Methyl-d3) Trimetazidine Dihydrochloride |
| CAS | 1794760-10-3 |
| Molekylformel | C15 D3 H21 N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(Methyl-d3)-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O3/c1-16-7-9-17(10-8-16)11-12-5-6-13(18-2)15(20-4)14(12)19-3/h5-6H,7-11H2,1-4H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-(trideuteriomethyl)-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.381 |
| Formel vikt | 283.198 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?