missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl Deoxygalactonojirimycin, TRC

Produktkod. 30468731
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468731 1 mg
30466815 2 mg
30481623 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30468731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM4759201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 141206-22-6
Molekylformel C7 H15 N O4
Molekylvikt (g/mol) 177.198
Synonym (2R,3S,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3,4,5-piperidinetriol
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidine-3,4,5-triol
LEDER CN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl Deoxygalactonojirimycin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7-/m1/s1
Formel vikt 177.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.