missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl Deoxygalactonojirimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Deoxygalactonojirimycin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7-/m1/s1 |
| Formel vikt | 177.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?