Läs mer
N-metyl desloratadin, TRC
Produktkod. 30004672
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004672 500 mg
17904415 250 mg
17993615 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004672 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM316500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38092-89-6
Molekylformel C20 H21 Cl N2
Molekylvikt (g/mol) 324.85
Synonym 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Loratadine Imp. G (EP)
IUPAC-namn 8-kloro-11-(1-metylpiperidin-4-yliden)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklopepta[2,4-b]pyridin
LEDER CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formel vikt 324.1393
Procent renhet >95%