Learn More
N-metyl-DL-alanin, 98 %
Product Code. 15442509
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15442509 100 g 100g
15432509 25 g 25g
15452509 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15442509 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H65287.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 600-21-5 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 600-21-5
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00063136
InChI-nyckel GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-dl-alanine, 2-methylamino propanoic acid, h-n-me-dl-ala-oh, n-alpha-methyl-dl-alanine, n-me-dl-ala-oh, alanine, n-methyl-, l, dl-n-methylalanine, me-dl-ala-oh, n-methyl cdl-alanine, n-, a-methyl-dl-alanine
PubChem CID 4377
IUPAC-namn 2-(metylamino)propansyra
LEDER CC(C(=O)O)NC
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Methyl-DL-alanine
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 103.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.