Läs mer
N-Methyl DL-Pipecolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl DL-Pipecolic Acid |
| CAS | 7730-87-2 |
| Molekylformel | C7 H13 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, Pipecolic acid, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid, 1-Methylpipecolinic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (±)-, N-Methyl-2-piperidinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CN1CCCCC1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-methylpiperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vikt | 143.0946 |