missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl Duloxetine-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Duloxetine-d7 |
| CAS | 1217657-97-0 |
| Molekylformel | C19H14D7NOS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (S)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthalenyl-d7-oxy)-3-(2-thienyl)propanamine, (gammaS)-N,N-Dimethyl-gamma-(1-naphthalenyl-d7-oxy)-2-thiophenepropanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(2)13-12-18(19-11-6-14-22-19)21-17-10-5-8-15-7-3-4-9-16(15)17/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3/i3D,4D,5D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OC(CCN(C)C)c3cccs3)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl)oxy-N,N-dimethyl-3-thiophen-2-ylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.48 |
| Formel vikt | 318.1783 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?