missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl Duloxetine Oxalate, TRC

Produktkod. 30479823
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479823 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30388025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylduloxetine Oxalate
CAS 132335-47-8
Molekylformel C19 H21 N O S . C2 H2 O4
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Thiophenepropanamine','N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-','ethanedioate (1:1)','(γS)-, 2-Thiophenepropanamine','N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-','(S)-','ethanedioate (1:1), 2-Thiophenepropanamine','N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-','(γS)-','ethanedioate (1:1) (9CI), (S)-(+)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine oxalate
InChI formel InChI=1S/C19H21NOS.C2H2O4/c1-20(2)13-12-18(19-11-6-14-22-19)21-17-10-5-8-15-7-3-4-9-16(15)17;3-1(4)2(5)6/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t18-;/m0./s1
LEDER CN(C)CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-namn (3S)-N,N-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropan-1-amine;oxalic acid
Molekylvikt (g/mol) 401.48
Formel vikt 401.1297
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.