missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-metylfluoxetinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 885101-12-2 |
| Molekylformel | C18H20F3NO.HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzenepropanamine','N,N-dimethyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-','hydrochloride, N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride, N-Methylfluoxetine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20F3NO.ClH/c1-22(2)13-12-17(14-6-4-3-5-7-14)23-16-10-8-15(9-11-16)18(19,20)21;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N,N-dimetyl-3-fenyl-3-[4-(trifluormetyl)fenoxi] propan-1-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.81 |
| Formel vikt | 359.1264 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?