Läs mer
N-metyl-gamma-fenoxibensenpropanamin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyldesmethylatomoxetine Hydrochloride |
| CAS | 873310-33-9 |
| Molekylformel | C16 H19 N O . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzenepropanamine, N-methyl-γ-phenoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-phenoxy-, hydrochloride, Phenyldesmethylatomoxetine Hydrochloride, Atomoxetine Hydrochloride Imp A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)18-15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CNCCC(Oc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-metyl-3-fenoxi-3-fenylpropan-1-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.789 |
| Formel vikt | 277.123 |