missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl Gatifloxacin-d3, TRC

Produktkod. 30471259
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471259 10 mg
30471578 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30471259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30750210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1216721-34-4
Molekylformel C20H21D3FN3O4
Molekylvikt (g/mol) 392.44
Synonym 1-Cyclopropyl-7-[3-methyl-4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy -4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
LEDER FC1=CC(C(C(C(O)=O)=CN2C3CC3)=O)=C2C(OC)=C1N4CC(C)N(C([2H])([2H])[2H])CC4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl Gatifloxacin-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-11-9-23(7-6-22(11)2)17-15(21)8-13-16(19(17)28-3)24(12-4-5-12)10-14(18(13)25)20(26)27/h8,10-12H,4-7,9H2,1-3H3,(H,26,27)/i2D3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.