missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl Gatifloxacin-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Gatifloxacin-d3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-11-9-23(7-6-22(11)2)17-15(21)8-13-16(19(17)28-3)24(12-4-5-12)10-14(18(13)25)20(26)27/h8,10-12H,4-7,9H2,1-3H3,(H,26,27)/i2D3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?