Läs mer
N-metylgatifloxacin, TRC
Produktkod. 30469529
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469529 25 mg
30468605 10 mg
30464738 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30469529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30750025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114213-69-3
Molekylformel C20H24FN3O4
Molekylvikt (g/mol) 389.42
Synonym 1-Cyclopropyl-7-(3,4-dimethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-7-(3,4-dimetylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-8-metoxoxy-4-oxokinolin-3-karboxylsyra
LEDER COc1c(N2CCN(C)C(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl Gatifloxacin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-11-9-23(7-6-22(11)2)17-15(21)8-13-16(19(17)28-3)24(12-4-5-12)10-14(18(13)25)20(26)27/h8,10-12H,4-7,9H2,1-3H3,(H,26,27)
Formel vikt 389.1751