Läs mer
N-metyl-hydroxylfentermin β, TRC
Produktkod. 30010106
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30010106 25 mg
1 options
Produktkod. 30010106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32566825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-methyl-2-(methylamino)-1-phenyl-propan-1-ol
CAS 10079-55-7
Molekylformel C11 H17 N O
Kvantitet 25 mg
Synonym Oxethazaine TLC Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C11H17NO/c1-11(2,12-3)10(13)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10,12-13H,1-3H3
LEDER CNC(C)(C)C(O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-metyl-2-(metylamino)-1-fenyl-propan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 179.26
Formel vikt 179.131