Läs mer
N-metyl-(isokinolin-4-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10788045
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10788045 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10553924 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10788045 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04946DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 157610-82-7
Molekylformel C11H12N2
Molekylvikt (g/mol) 172.23
MDL-nummer MFCD09879899
InChI-nyckel PISGLKXJHQKIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-isoquinolin-4-ylmethyl amine, isoquinolin-4-ylmethyl methyl amine, 4-isoquinolylmethyl methylamine, 4-isoquinolinemethanamine, n-methyl, n-methyl-iso quinolin-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229453
IUPAC-namn 1-isokinolin-4-yl-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.23
Procent renhet 97%