Läs mer
N-metyl-L-glutaminsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434781 1 g 1g
11424781 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215555591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4810.00 SEK
    4580.26 SEK / 1g
    Save 229.74 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6753-62-4
Molekylformel C6H12ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 197.615
MDL-nummer MFCD00065920
InChI-nyckel LAYOOVKHWQMRIQ-WCCKRBBISA-N
Synonym n-me-glu-oh, h-l-meglu-oh hcl, n-alpha-methyl-l-glutamic acid hydrochloride, n-methyl-l-glutamic acid hydrochloride, s-2-methylamino pentanedioic acid hydrochloride
PubChem CID 56777325
IUPAC-namn (2S)-2-(metylamino)pentandisyra;hydroklorid
LEDER CNC(CCC(=O)O)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-L-glutamic acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 161.16
Fysisk form Fast