Läs mer
N-metyl-L-glutaminsyra, TRC
Produktkod. 30009456
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009456 100 mg
30004479 50 mg
30012508 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009456 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN240115100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6753-62-4
Molekylformel C6H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Synonym N-Methyl-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Methylamino)pentanedioic Acid, N-Methylglutamic Acid;
LEDER CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-L-glutamic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1