missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-metyl-L-glutaminsyra, TRC

Produktkod. 30012508
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012508 250 mg
30009456 100 mg
30004479 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN240115250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6753-62-4
Molekylformel C6H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Synonym N-Methyl-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Methylamino)pentanedioic Acid, N-Methylglutamic Acid;
LEDER CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-L-glutamic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
Kvantitet 250 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.