Läs mer
N-metyl-L-prolinol, 96 %
Produktkod. 15429088
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15429088 25 g 25g
15419088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62573.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 34381-71-0 | C6H13NO | 115,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34381-71-0
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.18
MDL-nummer MFCD00011727
InChI-nyckel VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
PubChem CID 643492
LEDER CN1CCCC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-L-prolinol
Brytningsindex 1.469
Densitet 0.968
Kokpunkt 67 °C till 69 °C (12 mmHg)
Kvantitet 25 g
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Optisk rotation −49° (c=5 i metanol)
Beilstein 79851
IUPAC-namn [(2S)-l-metylpyrrolidin-2-yl]metanol
Formel vikt 115.17
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.