Läs mer
N-Methyl-L-prolinol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11916741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11916741 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11916741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-L-prolinol
CAS 34381-71-0
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 67°C to 69°C (12.0 Torr)
Flampunkt 63°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Molekylformel C6H13NO
Brytningsindex 1.4692
MDL-nummer MFCD00011727
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -46° to -54° (20°C, 589nm) (c=5 in methanol)
Synonym n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
Löslighetsinformation Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
InChI-nyckel VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
LEDER CN1CCCC1CO
IUPAC-namn [(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 115.18
PubChem CID 643492
Formel vikt 115.18
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methyl-L-prolinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.