Läs mer
N-Methyl-L-serine Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-L-serine Monohydrate |
| CAS | 2842007-47-8 |
| Molekylformel | C4H9NO3 . H 2O |
| Synonym | (2S)-3-Hydroxy-2-(methylamino)propanoic Acid Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3.H2O/c1-5-3(2-6)4(7)8;/h3,5-6H,2H2,1H3,(H,7,8);1H2/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | CN[C@@H](CO)C(=O)O.O |
| IUPAC-namn | methyl-L-serine hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 137.07 |
| Visa mer |