Läs mer
N-Methyl-L-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-L-valine |
| CAS | 2480-23-1 |
| Molekylformel | C6H13NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-Methyl-L-valine, (2S)-3-Methyl-2-(methylamino)butanoic Acid, (S)-3-Methyl-2-(methylamino)butyric Acid, NSC 89800 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC)C(O)=O |
| IUPAC-namn | N-Methyl-L-valine; (2S)-3-Methyl-2-(methylamino)butanoic acid; (S)-3-Methyl-2-(methylamino)butyric acid; NSC 89800 |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.18 |
| Formel vikt | 131.09 |