missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl Lacosamide, TRC

Produktkod. 30180096
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180096 50 mg
30179990 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180096 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31521050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2764892-65-9
Molekylformel C14H20N2O3
Molekylvikt (g/mol) 264.32
Synonym (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-methyl-N-(phenylmethyl)-propanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
IUPAC-namn (R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
LEDER O=C(N(CC1=CC=CC=C1)C)[C@H](NC(C)=O)COC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)15-13(10-19-3)14(18)16(2)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t13-/m1/s1
Formel vikt 264.15
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.