missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl Lacosamide, TRC

Produktkod. 30474482
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30474482 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3152102.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
CAS 2764892-65-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14H20N2O3
Kvantitet 2.5 mg
Synonym (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-methyl-N-(phenylmethyl)-propanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)15-13(10-19-3)14(18)16(2)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t13-/m1/s1
LEDER O=C(N(CC1=CC=CC=C1)C)[C@H](NC(C)=O)COC
IUPAC-namn (R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Molekylvikt (g/mol) 264.32
Formel vikt 264.15
Procent renhet >95%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.