Läs mer
N-Methyl Methylone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | bk-MDDMA (hydrochloride) |
| CAS | 109367-07-9 |
| Molekylformel | C12 H15 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Methylenedioxy-N,N-dimethylcathinone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3.ClH/c1-8(13(2)3)12(14)9-4-5-10-11(6-9)16-7-15-10;/h4-6,8H,7H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.71 |
| Formel vikt | 257.0819 |