missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl Metribuzin-d3, TRC

Produktkod. 30468307
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468307 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30468307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32029710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl Metribuzin-d3
CAS 1794754-27-0
Molekylformel C9H13D3N4OS
Kvantitet 10 mg
Synonym 6-(1,1-Dimethylethyl)-4-[(methyl-d3)amino]-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 6-tert-Butyl-4-[(methyl-d3)amino]-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, Metribuzin Methylamine-d3
InChI formel InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-7(14)13(10-4)8(15-5)12-11-6/h10H,1-5H3/i4D3
LEDER O=C1C(C(C)(C)C)=NN=C(SC)N1NC([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 6-tert-butyl-3-methylsulfanyl-4-(trideuteriomethylamino)-1,2,4-triazin-5-one
Molekylvikt (g/mol) 231.33
Formel vikt 231.1233
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.