missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl Metribuzin-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Metribuzin-d3 |
| CAS | 1794754-27-0 |
| Molekylformel | C9H13D3N4OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-(1,1-Dimethylethyl)-4-[(methyl-d3)amino]-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 6-tert-Butyl-4-[(methyl-d3)amino]-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, Metribuzin Methylamine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-7(14)13(10-4)8(15-5)12-11-6/h10H,1-5H3/i4D3 |
| LEDER | O=C1C(C(C)(C)C)=NN=C(SC)N1NC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 6-tert-butyl-3-methylsulfanyl-4-(trideuteriomethylamino)-1,2,4-triazin-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.33 |
| Formel vikt | 231.1233 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?