Läs mer
N-Methyl Metribuzin, TRC
Produktkod. 30469008
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30469008 2.5 g 2.5g
30470266 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30469008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3202952.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56742-45-1
Molekylformel C9 H16 N4 O S
Molekylvikt (g/mol) 228.31
Synonym 6-(1,1-Dimethylethyl)-4-(methylamino)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 6-tert-Butyl-4-(methylamino)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one
IUPAC-namn 6-tert-butyl-4-(methylamino)-3-methylsulfanyl-1,2,4-triazin-5-one
LEDER CNN1C(=NN=C(C1=O)C(C)(C)C)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metribuzin-N-methyl
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-7(14)13(10-4)8(15-5)12-11-6/h10H,1-5H3
Formel vikt 228.1045