Läs mer
N-Methyl Moxifloxacin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylmoxifloxacin Hydrochloride |
| CAS | 1350716-67-4 |
| Molekylformel | C22 H26 F N3 O4 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-1-methyl-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26FN3O4.ClH/c1-24-7-3-4-12-9-25(11-17(12)24)19-16(23)8-14-18(21(19)30-2)26(13-5-6-13)10-15(20(14)27)22(28)29;/h8,10,12-13,17H,3-7,9,11H2,1-2H3,(H,28,29);1H/t12-,17+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COc1c(N2C[C@@H]3CCCN(C)[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 7-[(4aS,7aS)-1-methyl-3,4,4a,5,7,7a-hexahydro-2H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.919 |
| Formel vikt | 451.167 |