missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl Moxifloxacin, TRC

Produktkod. 30133581
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133581 10 mg
30003796 50 mg
30005095 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22182410MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 721970-37-2
Molekylformel C22 H26 F N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 415.46
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-1-methyl-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-1-methyl-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, N-Methylmoxifloxacin, Moxifloxacin EP Impurity F (N-Methyl Moxifloxacin)
IUPAC-namn 7-[(4aS,7aS)-1-methyl-3,4,4a,5,7,7a-hexahydro-2H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
LEDER COc1c(N2C[C@@H]3CCCN(C)[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl Moxifloxacin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26FN3O4/c1-24-7-3-4-12-9-25(11-17(12)24)19-16(23)8-14-18(21(19)30-2)26(13-5-6-13)10-15(20(14)27)22(28)29/h8,10,12-13,17H,3-7,9,11H2,1-2H3,(H,28,29)/t12-,17+/m0/s1
Formel vikt 415.1907
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.