Läs mer
N-metyl-N-[(1-metyl-lH-imidazol-5-yl)metyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10195992
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10195992 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10259672 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10195992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23646CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 384821-19-6
Molekylformel C6H11N3
Molekylvikt (g/mol) 125.175
MDL-nummer MFCD07772801
InChI-nyckel YZCXLAHTHBVYGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, methyl-3-methyl-3h-imidazol-4-ylmethyl-amine, 1h-imidazole-5-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylimidazol-4-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-imidazole, methyl 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, n,3-dimethyl-3h-imidazole-4-methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine,n,1-dimethyl
PubChem CID 7164555
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-metylimidazol-4-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CN=CN1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 125.17
Procent renhet 90%