Läs mer
N-metyl-N-[(1-metyl-lH-indol-6-yl)metyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10317404
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10317404 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11320627 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10317404 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44246DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 884507-20-4
Molekylformel C11H14N2
Molekylvikt (g/mol) 174.247
MDL-nummer MFCD08690256
InChI-nyckel ODIDITAYVOGYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-1-methyl-1h-indol-6-yl methyl amine, methyl 1-methylindol-6-yl methyl amine, 1h-indole-6-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-6-yl methanamine, 1h-indole-6-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-6-ylmethyl-amine
PubChem CID 18525770
IUPAC-namn N-metyl-l-(l-metylindol-6-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC2=C(C=C1)C=CN2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[(1-methyl-1H-indol-6-yl)methyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.25
Procent renhet 95%