Läs mer
N-metyl-N-({2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-4-yl}metyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10790174
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10790174 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10147652 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10790174 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46046CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 857284-26-5
Molekylformel C12H11F3N2S
Molekylvikt (g/mol) 272.289
MDL-nummer MFCD07772873
InChI-nyckel IBCDDBBGPGTKNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, methyl 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolyl methanamine
PubChem CID 7164660
IUPAC-namn N-metyl-1-[2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-4-yl]metanamin
LEDER CNCC1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 272.29
Procent renhet 97%