Learn More
N-metyl-N-(2-fenoxibensyl)amin, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 213.28 |
| Procent renhet | 95% |