Läs mer
N-metyl-N-(2-fenoxibensyl)amin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772295
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10772295 1 g 1g
10205914 250 mg 250mg
10596975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49946DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 361394-74-3
Molekylformel C14H15NO
Molekylvikt (g/mol) 213.28
InChI-nyckel IMIUMEQDSKHKST-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine, n-methyl-n-2-phenoxybenzyl amine, methyl 2-phenoxyphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-2-phenoxy, n-methyl-2-phenoxybenzenemethanamine, n-methyl-n-2-phenoxy benzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl ;methanamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 23512750
IUPAC-namn N-metyl-l-(2-fenoxifenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 213.28
Procent renhet 95%