Läs mer
N-metyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)metyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10517474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10517474 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10326954 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10517474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50346CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 879896-58-9
Molekylformel C12H19N3
Molekylvikt (g/mol) 205.305
MDL-nummer MFCD09025859
InChI-nyckel CPEUGLUNQVAGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl methyl amine, methyl 2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methyl amine, 4-pyridinemethanamine,n-methyl-2-1-piperidinyl, n-methyl-1-2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-piperidyl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 17851834
IUPAC-namn N-metyl-l-(2-piperidin-l-ylpyridin-4-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.3
Procent renhet 97%