Läs mer
N-metyl-N-(2-tien-2-ylbensyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10167552
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10167552 250 mg 250mg
10239612 1 g 1g
10767875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10167552 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35546CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 852180-66-6
Molekylformel C12H13NS
Molekylvikt (g/mol) 203.303
MDL-nummer MFCD07368538
InChI-nyckel MRKJJEJYTBOUTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-2-thien-2-ylbenzyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-ylphenyl methanamine, n-methyl-2-thien-2-ylbenzylamine, methyl 2-thiophen-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl phenyl methanamine, d0a2yg, n-methyl-n-2-thiophen-2-ylbenzyl amine, methyl 2-2-thienyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-2-2-thienyl, benzenemethanamine, n-methyl-2-2-thienyl
PubChem CID 7060565
IUPAC-namn N-metyl-l-(2-tiofen-2-ylfenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-(2-thien-2-ylbenzyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.31
Procent renhet 95%