Läs mer
N-metyl-N-[3-(lH-1,2,4-triazol-1-yl)bensyl]amin 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10750824
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10750824 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10750824 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38446CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-methyl-n-[3-(1h-1, 2, 4-triazol-1-yl)benzyl]amine
CAS 879896-43-2
Analysprocentintervall 97+%
Molekylformel C10H12N4
MDL-nummer MFCD08435864
Kvantitet 250 mg
Synonym n-methyl-n-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzyl amine, methyl 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, methyl 3-1,2,4-triazolyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-3-1h-1,2,4-trazol-1-yl benzyl amne, methyl 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, 1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanamine
InChI-nyckel LLGQTEDUTKNYIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=CC(=CC=C1)N2C=NC=N2
IUPAC-namn N-metyl-1-[3-(1,2,4-triazol-1-yl)fenyl]metanamin
Molekylvikt (g/mol) 188.234
PubChem CID 18525742
Formel vikt 188.23