Läs mer
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10531123
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10531123 10 g Amber Glass Bottle 10g
1 options
Produktkod. 10531123 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02011EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
CAS 108825-65-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C15H15N5O
MDL-nummer MFCD01567008
Kvantitet 10 g
Synonym n-methyl-n-3-3-methyl 1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, acetamide,n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, maybridge3_006077, unii-ws1r0n3h0n, acmc-1c5o3, ws1r0n3h0n, acetamide, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl
InChI-nyckel WPAQLESUVYGUJZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NN=C2N1N=C(C=C2)C3=CC(=CC=C3)N(C)C(=O)C
IUPAC-namn N-methyl-N-[3-(3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 281.319
PubChem CID 2737312
Formel vikt 281.32
Procent renhet 97%